4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23396G25EA
0
CHF
ACTIAS23396G25
ACTIAS23396G100
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00024300 CAS-Nummer: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |