3,5-Difluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS31833G100EA
0
CHF
ACTIAS31833G100
3,5-Difluorbenzoesäure
3,5-Difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,1 g/mol Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa) Melting Pt: 122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010323 CAS-Nummer: 455-40-3 |