2,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20249G100EA
121
CHF
ACTIAS20249G100
2,4-Difluorbenzonitril
2,4-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N MW: 139,1 g/mol Siedepunkt: 80…83 °C (22,5 mmHg) Melting Pt: 46…47 °C |
MDL Number:
MFCD00009826 CAS-Nummer: 3939-09-1 EINECS: 223-523-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |