5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40516G5EA
0
CHF
ACTIAS40516G5
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄FNO₃ MW: 169.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153175 CAS Number: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |