1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33781G100EA
0
CHF
ACTIAS33781G100
ACTIAS33781G5
ACTIAS33781G10
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175.55 g/mol Boiling Pt: 238.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 37…40 °C |
MDL Number:
MFCD00084853 CAS Number: 345-17-5 EINECS: 206-456-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |