2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20137G100EA
0
CHF
ACTIAS20137G500
ACTIAS20137G100
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175.55 g/mol Boiling Pt: 227…228 °C (1013 hPa) Melting Pt: 41.5 °C |
MDL Number:
MFCD00007206 CAS Number: 350-30-1 EINECS: 206-499-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |