2-Chloro-4-fluoroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33667G100EA
0
CHF
ACTIAS33667G100
ACTIAS33667G10
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol Boiling Pt: 192 °C (1013 hPa) Density: 1.21 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042530 CAS Number: 2106-02-7 EINECS: 218-282-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |