4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40425G5EA
0
CHF
ACTIAS40425G5
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143288 CAS Number: 5527-95-7 |