6-Chloranthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS20162G25EA
0
CHF
ACTIAS20162G25
ACTIAS20162G100
6-Chloranthranilsäure
6-Chloranthranilsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Melting Pt: 153…154 °C |
MDL Number:
MFCD00051530 CAS-Nummer: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |