2,4-Dichlorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20697G25EA
120
CHF
ACTIAS20697G25
ACTIAS20697G100
2,4-Dichlorobenzonitrile
2,4-Dichlorobenzonitrile
Formula:
C₇H₃Cl₂N MW: 172.01 g/mol Boiling Pt: 261 °C (1013 hPa) Melting Pt: 52…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016373 CAS Number: 6574-98-7 EINECS: 229-493-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |