2,3-Dichlorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33256G5EA
0
CHF
ACTIAS33256G5
ACTIAS33256G10
2,3-Dichlorobenzonitrile
2,3-Dichlorobenzonitrile
Formula:
C₇H₃Cl₂N MW: 172.01 g/mol Boiling Pt: 70 °C (0.5 mmHg) Melting Pt: 59 °C |
MDL Number:
MFCD00016372 CAS Number: 6574-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |