3-Chlorbenzonitril

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung

ACTIAS20698G100EA 0 CHF
ACTIAS20698G100
3-Chlorbenzonitril
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001798
CAS-Nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR