5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21855G100EA
177
CHF
ACTIAS21855G100
ACTIAS21855G25
ACTIAS21855G5
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,57 g/mol Melting Pt: 77,5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007289 CAS-Nummer: 6628-86-0 EINECS: 229-614-9 UN: 3077 ADR: 9,III |