2,5-Dichlorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS21515G25EA
55
CHF
ACTIAS21515G25
ACTIAS21515G100
2,5-Dichlorbenzaldehyd
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00156140 CAS-Nummer: 6361-23-5 EINECS: 228-832-1 |