2,5-Dimethoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS40127G100EA
0
CHF
ACTIAS40127G100
ACTIAS40127G25
2,5-Dimethoxybenzoesäure
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa) Melting Pt: 80 °C |
MDL Number:
MFCD00002436 CAS-Nummer: 2785-98-0 EINECS: 220-503-0 |