2,4-Dimethoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40117G100EA
0
CHF
ACTIAS40117G100
2,4-Dimethoxybenzoesäure
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Melting Pt: 107…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002434 CAS-Nummer: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |