5-Methoxysalicylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Hydroxy-5-methoxybenzoesäure
ACTIAS20849G25EA
0
CHF
ACTIAS20849G25
ACTIAS20849G100
5-Methoxysalicylsäure
5-Methoxysalicylsäure
Formel:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa) Melting Pt: 141…144 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002459 CAS-Nummer: 2612-02-4 EINECS: 220-037-8 |