3,5-Dimethoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34850G5EA
0
CHF
ACTIAS34850G100
ACTIAS34850G10
ACTIAS34850G5
3,5-Dimethoxybenzonitrile
3,5-Dimethoxybenzonitrile
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol Boiling Pt: 283 °C (1013 hPa) Melting Pt: 92 °C |
CAS Number:
19179-31-8 EINECS: 242-858-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |