4-Nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS24080G100EA
268
CHF
ACTIAS24080G100
4-Nitrobenzonitrile
4-Nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₄N₂O₂ MW: 148.12 g/mol Melting Pt: 145…147 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007279 CAS Number: 619-72-7 EINECS: 210-610-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |