2-Nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22178G100EA
0
CHF
ACTIAS22178G100
ACTIAS22178G25
2-Nitrobenzonitrile
2-Nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₄N₂O₂ MW: 148.12 g/mol Boiling Pt: 304 °C (1013 hPa) Melting Pt: 107…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007044 CAS Number: 612-24-8 EINECS: 210-301-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |