2,4-Dinitrobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS21096G25EA
312
CHF
ACTIAS21096G25
ACTIAS21096G100
2,4-Dinitrobenzaldehyde
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄N₂O₅ MW: 196.12 g/mol Boiling Pt: 378 °C (1013 hPa) Melting Pt: 72 °C |
CAS Number:
528-75-6 EINECS: 208-440-7 Merck Index: 13,03300 |