2-Bromo-4-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21373G5EA
0
CHF
ACTIAS21373G5
ACTIAS21373G1
2-Bromo-4-nitroaniline
2-Bromo-4-nitroaniline
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00025152 CAS Number: 13296-94-1 EINECS: 236-318-3 |