1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40184G100EA 164.52 CHF
ACTIAS40184G100
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
MDL Number: MFCD00055530
CAS Number: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III