3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40321G100EA
0
CHF
ACTIAS40321G100
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 g/mol Boiling Pt: 134…136 °C (33 mmHg) Melting Pt: 53…58 °C |
MDL Number:
MFCD00055432 CAS Number: 79630-23-2 EINECS: 279-200-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |