5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS20644G100EA
0
CHF
ACTIAS20644G100
ACTIAS20644G25
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrFO MW: 203,01 g/mol Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa) Melting Pt: 49 °C Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00070755 CAS-Nummer: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |