3-Bromo-5-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35661G1EA 0 CHF
ACTIAS35661G1 ACTIAS35661G5 ACTIAS35661G10
3-Bromo-5-iodopyridine
3-Bromo-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283.89 g/mol
MDL Number: MFCD03086019
CAS Number: 233770-01-9