2-Hydroxy-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
ACTIAS31254G1EA
0
CHF
ACTIAS31254G1
ACTIAS31254G5
2-Hydroxy-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO |
MDL Number:
MFCD08061317 CAS-Nummer: 34486-06-1 |