2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
ACTIAS35364G5EA
0
CHF
ACTIAS35364G5
ACTIAS35364G1
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄F₃NO MW: 163.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153195 CAS Number: 50650-59-4 |