2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33225G5EA
0
CHF
ACTIAS33225G5
ACTIAS33225G10
ACTIAS33225G1
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrClO |
MDL Number:
MFCD00462870 CAS Number: 174265-12-4 |