Phenylvinylsulfon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
(Vinylsulfonyl)benzol
, Vinylphenylsulfon
ACTIAS33121G5EA
0
CHF
ACTIAS33121G5
ACTIAS33121G1
Phenylvinylsulfon
Phenylvinylsulfon
Formel:
C₈H₈O₂S MW: 168,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007554 CAS-Nummer: 5535-48-8 EINECS: 226-890-2 |