4-Methyl-2-pyridone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylpyridine4-Methylpyridin-2-ol
ACTIAS33697G5EA 0 CHF
ACTIAS33697G5 ACTIAS33697G10 ACTIAS33697G100
4-Methyl-2-pyridone
4-Methyl-2-pyridone
Formula: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
MDL Number: MFCD00134298
CAS Number: 13466-41-6