2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Amino-3,5-difluoroanisole
ACTIAS33415G1EA
0
CHF
ACTIAS33415G1
ACTIAS33415G5
ACTIAS33415G10
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Formula:
C₇H₇F₂NO |
MDL Number:
MFCD04115922 CAS Number: 151414-47-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |