1-Brom-2,6-difluorbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
ACTIAS21623G25EA
101
CHF
ACTIAS21623G25
ACTIAS21623G100
1-Brom-2,6-difluorbenzol
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrF₂ MW: 192,99 g/mol Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa) Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009894 CAS-Nummer: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN: 1993 ADR: 3,III |