1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
Synonyms:
2,4-Dichlorobromobenzene
ACTIAS34596G10EA
0
CHF
ACTIAS34596G10
ACTIAS34596G100
ACTIAS34596G5
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Formula:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225.9 g/mol |
MDL Number:
MFCD00018333 CAS Number: 1193-72-2 EINECS: 214-778-6 |