2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
ACTIAS25355G25EA
0
CHF
ACTIAS25355G25
ACTIAS25355G5
ACTIAS25355G100
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrFN MW: 204.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861196 CAS Number: 202865-77-8 |