6-Nitro-m-toluidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
Synonyms:
5-Methyl-2-nitroaniline
, 3-Amino-4-nitrotoluene
, 6-Nitro-3-methylaniline
ACTIAS34959G5EA
0
CHF
ACTIAS34959G5
ACTIAS34959G10
ACTIAS34959G1
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Melting Pt: 112 °C |
MDL Number:
MFCD00007814 CAS Number: 578-46-1 EINECS: 209-423-7 UN: 2660 ADR: 6.1,III |