2-Amino-4-ethylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Ethyl-2-pyridylamine
, 4-Ethylpyridin-2-amine
ACTIAS7104G5EA
0
CHF
ACTIAS7104G5
ACTIAS7104G100
2-Amino-4-ethylpyridine
2-Amino-4-ethylpyridine
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00129025 CAS Number: 33252-32-3 EINECS: 251-430-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |