2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34950G1EA
0
CHF
ACTIAS34950G1
ACTIAS34950G10
ACTIAS34950G5
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Formula:
C₆H₅F₂NO₂S MW: 193.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD01320743 CAS Number: 13656-60-5 |