2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34992G5EA
0
CHF
ACTIAS34992G5
ACTIAS34992G1
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ |
MDL Number:
MFCD07995055 CAS Number: 66684-59-1 |