2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
ACTIAS7174G5EA
0
CHF
ACTIAS7174G25
ACTIAS7174G5
ACTIAS7174G1
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₅FIN |
MDL Number:
MFCD03095297 CAS Number: 153034-94-7 |