2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Fluoro-3-iodo-5-picoline
ACTIAS33711G1EA
0
CHF
ACTIAS33711G1
ACTIAS33711G5
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₅FIN |
MDL Number:
MFCD03095303 CAS Number: 153034-78-7 |