4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34828G100EA 0 CHF
ACTIAS34828G100 ACTIAS34828G10
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Formula: C₈H₆F₃NS
Boiling Pt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 135 °C
MDL Number: MFCD00051806
CAS Number: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III