2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33687G5EA 0 CHF
ACTIAS33687G5 ACTIAS33687G10 ACTIAS33687G1
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
MDL Number: MFCD00269596
CAS Number: 126162-38-7