4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35189G10EA
0
CHF
ACTIAS35189G10
ACTIAS35189G1
ACTIAS35189G5
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆FNO |
MDL Number:
MFCD04116335 CAS Number: 191014-55-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |