3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35096G10EA
0
CHF
ACTIAS35096G1
ACTIAS35096G10
ACTIAS35096G5
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆FNO |
MDL Number:
MFCD06637312 CAS Number: 77801-22-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |