4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36742G1EA
0
CHF
ACTIAS36742G1
ACTIAS36742G5
ACTIAS36742MG250
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₅F₂NO |
MDL Number:
MFCD06660346 CAS Number: 425702-28-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |