2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34365G1EA 0 CHF
ACTIAS34365G1 ACTIAS34365G5 ACTIAS34365G10
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
MDL Number: MFCD07772042
CAS Number: 532967-21-8