5-Fluoro-o-anisaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
ACTIAS32301G10EA 0 CHF
ACTIAS32301G10 ACTIAS32301G1 ACTIAS32301G5
5-Fluoro-o-anisaldehyde
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
MDL Number: MFCD00143458
CAS Number: 19415-51-1