2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35171G10EA
0
CHF
ACTIAS35171G1
ACTIAS35171G10
ACTIAS35171G5
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114368 CAS Number: 256417-10-4 |