2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Fluoro-5-tolualdehyde6-Fluoro-m-tolualdehyde6-Fluoro-m-tolylaldehyde
ACTIAS31868G10EA 0 CHF
ACTIAS31868G10 ACTIAS31868G1 ACTIAS31868G5
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
MDL Number: MFCD02093762
CAS Number: 93249-44-6